Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

BDPH9BCDFC41

Bide Pharmatech

2-(4-Bromophenyl)acrylonitrile

Synonym(e):

2-(4-bromophenyl)acrylonitrile

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C9H6N1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.06
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDFC41 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C9H6BrN/c1-7(6-11)8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5H,1H2

Inchi Key

IWAHXBBCCFQDQC-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen