Fortfahren mit
BDPH9BCDFD05
Bide Pharmatech
4-Acetyl-3-hydroxybenzoic acid
Synonym(e):
4-acetyl-3-hydroxybenzoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H8O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDFD05 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H8O4/c1-5(10)7-3-2-6(9(12)13)4-8(7)11/h2-4,11H,1H3,(H,12,13)
Inchi Key
MKTAASUBWXZBNB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)