Fortfahren mit
BDPH9BCDFD24
Bide Pharmatech
Ethyl 1-bromo-2-naphthoate
Synonym(e):
ethyl 1-bromo-2-naphthoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H11O2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.13
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDFD24 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C13H11BrO2/c1-2-16-13(15)11-8-7-9-5-3-4-6-10(9)12(11)14/h3-8H,2H2,1H3
Inchi Key
TXDQMAGPAKABJU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)