Fortfahren mit
BDPH9BCDFD51
Bide Pharmatech
2,4,6-Trimethyliodobenzene
Synonym(e):
2-iodo-1,3,5-trimethylbenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H11I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.09
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDFD51 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H11I/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
Inchi Key
GTPNXFKONRIHRW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or Liquid or Cloudy liquid or Lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)