Fortfahren mit
BDPH9BCDFD75
Bide Pharmatech
1-Phenylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Synonym(e):
1-phenylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H16O2N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.72
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDFD75 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C12H15NO2.ClH/c14-12(15)10-6-8-13(9-7-10)11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,10H,6-9H2,(H,14,15);1H
Inchi Key
BEFZAPQHSZCXRM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)