Fortfahren mit
BDPH9BCDFD77
Bide Pharmatech
2-Bromo-6,9-diphenyl-9H-carbazole
Synonym(e):
2-bromo-6,9-diphenyl-9H-carbazole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C24H16N1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
398.3
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDFD77 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C24H16BrN/c25-19-12-13-21-22-15-18(17-7-3-1-4-8-17)11-14-23(22)26(24(21)16-19)20-9-5-2-6-10-20/h1-16H
Inchi Key
JMCFQQYVNWNMOM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)