Fortfahren mit
BDPH9BCDFF9F
Bide Pharmatech
N,N',N''-tributyl-1-methylsilanetriamine
Synonym(e):
N,N,N-tributyl(methyl)silanetriamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H33N3Si1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.51
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDFF9F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C13H33N3Si/c1-5-8-11-14-17(4,15-12-9-6-2)16-13-10-7-3/h14-16H,5-13H2,1-4H3
Inchi Key
GJQSLHYMHWQOQY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)