Fortfahren mit
BDPH9BCDFFD7
Bide Pharmatech
3-Bromo-4H-chromen-4-one
Synonym(e):
3-bromo-4H-chromen-4-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H5O2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.04
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDFFD7 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H5BrO2/c10-7-5-12-8-4-2-1-3-6(8)9(7)11/h1-5H
Inchi Key
IQIGYNPOESZBDJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)