Fortfahren mit
BDPH9C021105
Bide Pharmatech
3-Methyl-7-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-2-((trans-4-(trifluoromethyl)cyclohexyl)methoxy)imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(3H)-one
Synonym(e):
3-methyl-7-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-2-(((1r,4r)-4-(trifluoromethyl)cyclohexyl)methoxy)imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(3H)-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C19H25O3N4F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.43
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021105 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C19H25F3N4O3/c1-25-17(27)15-10-23-16(13-6-8-28-9-7-13)26(15)24-18(25)29-11-12-2-4-14(5-3-12)19(20,21)22/h10,12-14H,2-9,11H2,1H3/t12-,14-
Inchi Key
LNELWUPBSLZUIQ-MQMHXKEQSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)