Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9C02112B wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C4H11NO/c1-4(3-5)6-2/h4H,3,5H2,1-2H3/t4-/m0/s1
Inchi Key
UANWURKQKKYIGV-BYPYZUCNSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to yellow liquid
hstatements
signalword
Danger
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.


