Fortfahren mit
BDPH9C021A1D
Bide Pharmatech
4-Undecanone
Synonym(e):
4-undecanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H22O1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.3
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021A1D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H22O/c1-3-5-6-7-8-10-11(12)9-4-2/h3-10H2,1-2H3
Inchi Key
NBSLHMOSERBUOV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)