Fortfahren mit
BDPH9C021B3C
Bide Pharmatech
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine palladium(II)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Das Produkt BDPH9C021B3C wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)