Fortfahren mit
BDPH9C021D31
Bide Pharmatech
1-(2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-6-fluoro-1,3-dioxoisoindolin-5-yl)piperidine-4-carbaldehyde
Synonym(e):
1-(6-fluoro-2-(6-hydroxy-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydropyridin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-5-yl)piperidine-4-carbaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Das Produkt BDPH9C021D31 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C19H18FN3O5/c20-13-7-11-12(8-15(13)22-5-3-10(9-24)4-6-22)19(28)23(18(11)27)14-1-2-16(25)21-17(14)26/h7-10,14H,1-6H2,(H,21,25,26)
Inchi Key
BRGTUCHMFDHZCC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)