Fortfahren mit
BDPH9C021D77
Bide Pharmatech
N-Boc-2-(4-trifluoromethylphenyl)-DL-glycine
Synonym(e):
[(tert-butoxycarbonyl)amino][4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H16O4N1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.28
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021D77 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C14H16F3NO4/c1-13(2,3)22-12(21)18-10(11(19)20)8-4-6-9(7-5-8)14(15,16)17/h4-7,10H,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)
Inchi Key
RAIYJIQGEQQZLD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)