Fortfahren mit
BDPH9C021DE2
Bide Pharmatech
Z-D-Dap-OH
Synonym(e):
(2R)-3-amino-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}propanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H14O4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.24
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021DE2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H14N2O4/c12-6-9(10(14)15)13-11(16)17-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m1/s1
Inchi Key
FOXRXVSTFGNURG-SECBINFHSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: powder Colour: white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)