Fortfahren mit
BDPH9BCD0C19
Bide Pharmatech
6-Aminopyridine-2-sulfonamide
Synonym(e):
6-amino-2-pyridinesulfonamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H7O2N3S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.2
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD0C19 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C5H7N3O2S/c6-4-2-1-3-5(8-4)11(7,9)10/h1-3H,(H2,6,8)(H2,7,9,10)
Inchi Key
GFQVENVAWVSTNP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to pale-yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)