Merck
다음으로 건너뛰기
O7378
N-Oleoyl-D-sphingosine semisynthetic
동의어(들):
N-cis-Octadecenoyl-D-sphingosine, Oleoyl ceramide
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
팩 크기SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C36H69NO3
CAS 번호:
Molecular Weight:
563.94
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)