Saltar a
BDPH9BCC1DFD
Bide Pharmatech
Ethyl 2-(2-chloropyridin-4-yl)acetate
Sinónimos:
ethyl 2-(2-chloropyridin-4-yl)acetate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H10O2N1Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
199.64
MDL number:
El producto BDPH9BCC1DFD no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-2-13-9(12)6-7-3-4-11-8(10)5-7/h3-5H,2,6H2,1H3
Inchi Key
MFDZGDBPQSJAIC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)