Saltar a
BDPH9BCDC4FA
Bide Pharmatech
tert-Butyl 4-(1-aminopropan-2-yl)piperazine-1-carboxylate
Sinónimos:
tert-butyl 4-(2-amino-1-methylethyl)-1-piperazinecarboxylate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H25O2N3
Número CAS:
Peso molecular:
243.35
MDL number:
El producto BDPH9BCDC4FA no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C12H25N3O2/c1-10(9-13)14-5-7-15(8-6-14)11(16)17-12(2,3)4/h10H,5-9,13H2,1-4H3
Inchi Key
BYCHAILZTCZXAW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)