Acerca de este artículo
El producto BDPH9C021A23 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C12H21NO4/c1-12(2,3)17-11(15)13-9-7-5-6-8(9)10(14)16-4/h8-9H,5-7H2,1-4H3,(H,13,15)/t8-,9-/m0/s1
Inchi Key
LVSNFSRSQZFNPY-IUCAKERBSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
signalword
Warning
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?