Saltar a
BDPH9C021A26
Bide Pharmatech
Cyclobutane-1,3-diol
Sinónimos:
cyclobutane-1,3-diol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C4H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
88.11
MDL number:
El producto BDPH9C021A26 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C4H8O2/c5-3-1-4(6)2-3/h3-6H,1-2H2
Inchi Key
STENYDAIMALDKF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or semi-solid or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)