Saltar a
BDPH9C021A7C
Bide Pharmatech
1-Methyl-10H-phenoselenazine
Sinónimos:
1-methyl-10H-phenoselenazine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
El producto BDPH9C021A7C no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C13H11NSe/c1-9-5-4-8-12-13(9)14-10-6-2-3-7-11(10)15-12/h2-8,14H,1H3
Inchi Key
YALDOISQBIOCMB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)