Merck
Passer à
BDPH9C021A07
Bide Pharmatech
2-Chloro-N-(cyanomethyl)acetamide
Synonyme(s) :
2-chloro-N-(cyanomethyl)acetamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C4H5O1N2Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.55
MDL number:
Le produit BDPH9C021A07 n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C4H5ClN2O/c5-3-4(8)7-2-1-6/h2-3H2,(H,7,8)
Inchi Key
BLGRCGIMBCJLMZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under