Merck
Passer à
BL3H160C19DF
BLD Pharmatech
2-Amino-2-(3-hydroxyphenyl)acetic acid
Synonyme(s) :
amino(3-hydroxyphenyl)acetic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H9O3N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.16
MDL number:
Le produit BL3H160C19DF n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c9-7(8(11)12)5-2-1-3-6(10)4-5/h1-4,7,10H,9H2,(H,11,12)
Inchi Key
DQLYTFPAEVJTFM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under