胎牛血清
Fetal Bovine Serum (FBS) for cell culture
我們提供許多專為細胞培養應用生產並經過測試的牛、雞、山羊、馬、人類、綿羊、豬、鼠和兔血清。我們的血清進行了病毒污染和細胞培養性能測試,並具有原產地證書。 Sigma-Aldrich在管理和生產細胞培養用血清方面擁有30多年的經驗。
胎牛血清(FBS)是細胞培養基中最廣泛使用的生長補充劑,因為它具有高含量的胚胎生長促進因子。 當以適當的濃度使用時,它提供許多已定義和未定義的成分,這些成分已被證明可滿足細胞培養的特定代謝需求。 歡迎洽詢血清樣品申請。
我們按國家和/或地區管理和劃分我們的成牛、新生小牛和胎牛血清(FBS)庫存,以符合美國和國際監管標準和限制。我們將FBS分為美國產地和非美國產地血清。我們的非美國產地FBS由非美國來源USDA批准管理,或根據國家/地區/限制銷售。我們為我們的FBS產品提供批次檢測和匹配服務。
歡迎洽詢血清樣本!點此申請
你可能也想知道細胞培養(cell culture)相關資訊