新發售! Immobilon® - 免甲醇pre-wet PVDF膜
Western blot進入新時代
疏水性PVDF膜相較傳統的硝酸纖維素膜(Nitrocellulose, NC),柔韌不易捲曲碎裂,對蛋白質的結合能力加倍提高,顯著提高了Western Blot蛋白免疫檢測的靈敏度和成功率,也使一個印跡可以經訊號剝離而進行多輪檢測,更高效地獲得更多資料。
然而,30多年以來,研究者不得不首先採用高純度的(甲)醇預潤濕PVDF膜,這一毒性較大的操作令人煩惱而無奈。
這一切在2018終於得到改變——
Millipore品牌Immobilon®-E 即用型PVDF膜全新上市!
註:“E”(environment-friendly)意為環境友好型,有利健康。
  • 唯一不需要醇類預潤濕、操作類似NC膜的PVDF膜
  • 蛋白質吸附能力強、載量高、結合穩固,免疫信號強,背景質低
  • 延展性和韌性好,易操作,適於長時間存放,可以用於多次抗體剝離和再雜交
Immobilon®-E具有與NC膜一樣的非預潤濕的特點,卻有與Immobilon®-P一樣的檢測靈敏度,操作方便安全,同時保障了低豐度蛋白的檢測成功率,您還在用NC嗎?試試最新不需Alcohol pre-wet的Immobilon®-E吧!
立即申請Immobilon®-E Membrane 試用品!點此申請