Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41161502
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
stainless steel
sterilization compatibility
autoclavable compatible
packaging
kit of 1
Other Notes
Tissue Grinder Homogenizer Kit
Components include:
Kit contains one 85 mL cup, 5 each of 40, 50 and 60 mesh screens, 5 screen replacement keys and 2 glass pestles.
Components include:
Kit contains one 85 mL cup, 5 each of 40, 50 and 60 mesh screens, 5 screen replacement keys and 2 glass pestles.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| packaging kit of 1 | packaging case of 1, pack of 1 | packaging pack of 1 | packaging case of 1, pack of 1 |
| sterilization compatibility autoclavable compatible | sterilization compatibility - | sterilization compatibility - | sterilization compatibility - |
| material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?