Merck
Strona głównaProduktyProdukcja farmaceutyczna i biofarmaceutycznaSterylne i aseptyczne rozwiązania do pobierania próbekUlepsz pobieranie próbek z procesów biotechnologicznych dzięki rozwiązaniu do automatycznego pobierania próbek MAST®.
Ulepsz pobieranie próbek z procesów biotechnologicznych dzięki rozwiązaniu do automatycznego pobierania próbek MAST®.
Naukowiec korzystający z rozwiązania MAST® Autosampling Solution w nowoczesnym laboratorium, demonstrujący zautomatyzowane i wydajne pobieranie próbek w procesie biotechnologicznym.
Rozwiązanie MAST® Autosampling Solution to najnowocześniejsze rozwiązanie do automatycznego pobierania próbek w zastosowaniach związanych z bioprocesami, które minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia podczas pobierania próbek i zwiększa wydajność operacyjną. Autosampler MAST® wspiera wdrażanie technologii analitycznej procesów (PAT), umożliwiając automatyczne, terminowe pobieranie próbek i integrację analityczną. W rezultacie wykorzystanie rozwiązania MAST® Autosampling Solution w bioprocesie ułatwia monitorowanie w czasie rzeczywistym, lepsze zrozumienie procesu i ściślejszą kontrolę procesu.
Najważniejsze zalety rozwiązania do automatycznego pobierania próbek MAST®
Naukowcy w fartuchach laboratoryjnych obracają koła zębate obok zegara, ilustrując poprawę wydajności procesu.
Zwiększona wydajność
To w pełni zautomatyzowane rozwiązanie zmniejsza czas i zasoby potrzebne do przetwarzania próbek, umożliwiając zwiększenie częstotliwości pobierania próbek przy minimalnej liczbie punktów kontaktu operatora.
Naukowcy w fartuchach laboratoryjnych łączą dwa elementy układanki, ilustrując w abstrakcyjny sposób znaczenie niezawodnych systemów pobierania próbek.
Wiarygodność próbkowania
Unikalna konstrukcja zamkniętego systemu oraz czyszczenie pod wysokim ciśnieniem, dezynfekcja i suszenie po pobraniu próbki chronią sterylność źródła próbki i minimalizują ryzyko zanieczyszczenia.
Naukowcy w fartuchach laboratoryjnych biegnący w kierunku mety, ilustrujący w abstrakcyjny sposób szybkość procesu.
Zwiększona prędkość
Analizy online w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz skrócenie czasu realizacji przyczyniają się do lepszego zrozumienia procesu i zapewniają terminowe dostosowanie procesu.
Niezawodne automatyczne pobieranie próbek w produkcji biofarmaceutycznej dzięki rozwiązaniu MAST® Autosampling Solution 
Rozwiązanie MAST® Autosampling Solution to wszechstronny, niezależny od modalności system, który zapewnia bezpośrednie pobieranie i dostarczanie próbek do analizy z wielu źródeł bez konieczności ręcznej interwencji. Ta automatyzacja umożliwia generowanie znacznie większej liczby punktów danych, co zapewnia lepszy wgląd w procesy, a jednocześnie daje więcej czasu na skupienie się na innych zadaniach o wartości dodanej. Ułatwia to pomiary w czasie zbliżonym do rzeczywistego, online lub at-line, krytycznych parametrów procesowych (CPP) i krytycznych atrybutów jakości (CQA) w produkcji biofarmaceutycznej, zapewniając zgodność z rygorystycznymi przepisami.
Rozwiązanie MAST® Autosampling Solution można skonfigurować tak, aby pasowało do każdego procesu i skali, i można je łączyć z innymi technologiami PAT, takimi jak spektroskopia Ramana, w celu ulepszenia kalibracji i walidacji modeli opartych na danych.
Rozwiązanie MAST® Autosampling Solution może obsłużyć:
  • Do dziesięciu źródeł próbek, z możliwością obsługi większej liczby źródeł próbek poprzez konfigurację
  • Do czterech głównych miejsc docelowych analizy
  • Wiele dodatkowych miejsc docelowych analizy
Elementy rozwiązania MAST® Autosampling Solution
Rozwiązanie MAST® Autosampling Solution składa się z kilku integralnych elementów, które z łatwością dostosują się do Twoich potrzeb przetwarzania danych.
Pilot próbki jest elementem rozwiązania MAST® Autosampling Solution, które zostało zaprojektowane w celu zapewnienia sterylności źródła próbki podczas pobierania próbek, aby zapewnić ich niezawodną dostawę do miejsc przeznaczenia.
Przykładowe pilotażowe projekty
Centralny element rozwiązania MAST® Autosampling Solution, zaprojektowany w celu zapewnienia sterylności źródła próbek podczas pobierania próbek, aby zapewnić ich niezawodne dostarczenie do przeznaczonych miejsc. Istnieją dwie opcje idealnie dopasowane do odpowiedniej konfiguracji i skali procesu.
Pobierz arkusz danych
Kontroler główny, kontrolery nawigacji próbek i moduł zaworów oraz kontroler nawigacji analitycznej są integralnymi komponentami rozwiązania do automatycznego pobierania próbek MAST®, umożliwiającym gromadzenie i kierowanie próbek do miejsc analizy.
Sterowniki i moduły zaworów
Integralnymi komponentami, obsługiwanymi przez pakiet oprogramowania MASTconnect, są: kontroler główny do integracji pilotów próbkowania z zaworami i pompami; kontroler nawigatora próbkowania do kierowania wieloma pilotami próbkowania z różnych źródeł; oraz nawigator analityczny do kierowania próbkami do głównych urządzeń analitycznych.
Pobierz arkusz danych
Wdrożenie rozwiązania MAST® Autosampling Solution
Rozwiązanie MAST® Autosampling Solution jest wszechstronne i zaprojektowane do współpracy z różnymi technologiami i urządzeniami analitycznymi. Oferuje:
  • Elastyczność: Rozwiązanie MAST® Autosampling Solution można wdrożyć praktycznie na każdym etapie procesu biologicznego. Umożliwia ono pobieranie próbek od skali rozwoju procesu do wielkoskalowych bioreaktorów ze stali nierdzewnej i jednorazowego użytku w środowisku GMP, a także na wszystkich etapach przetwarzania upstream i downstream, spełniając rygorystyczne przepisy dotyczące produktów biofarmaceutycznych.
  • Usługi i wsparcie: Zapewniamy kompleksowe usługi świadczone przez globalnych ekspertów, aby ułatwić płynną integrację. Usługi te obejmują ocenę zastosowań, kwalifikację, szkolenia i dostosowane do potrzeb plany niezawodności usług, które pozwalają zaoszczędzić czas, obniżyć koszty i zapewnić zgodność z przepisami.
Pobieranie próbek w całym procesie produkcji biologicznej
Rozwiązanie MAST® Autosampling Solution stanowi solidną opcję do rutynowego monitorowania procesów biofarmaceutycznych, od etapu rozwoju do etapu komercyjnego. System jest szczególnie przydatny w przypadku procesów wymagających ścisłego monitorowania i częstego pobierania próbek, takich jak procesy wykorzystujące technologię analityczną (PAT). W przypadku konieczności przeprowadzenia krytycznych badań sterylności, obecności mykoplazm, obciążenia biologicznego i endotoksyn, można zastosować ręczne rozwiązania do pobierania sterylnych próbek NovaSeptum® jako uzupełnienie automatycznego systemu badań aseptycznych.
Potrzebujesz więcej informacji? Przejdź do naszego artykułu technicznego Systemy pobierania próbek z procesów biotechnologicznych: znajdź odpowiednią metodę pobierania próbek dostosowaną do swoich potrzeb
Przydatność rozwiązania MAST® Autosampling Solution do różnych zastosowań związanych z pobieraniem próbek
 Przygotowanie mediówBioreaktorZbiórDalsze etapy
Oczyszczanie
Napełnianie i wykańczanie
Warunki: pH/przewodność/osmolalność
Komórki: liczba komórek, żywotność, gęstość komórek żywych    
Metabolity: DO, CO2    
Analiza produktu i procesu: zanieczyszczenia produktu i procesu (HCP, DNA, białko A), agregaty, warianty ładunku  
Sterylność, obciążenie biologiczne i endotoksynyPoznaj nasze rozwiązania w zakresie sterylnego pobierania próbek
Często zadawane pytania
Automatyczne pobieranie próbek zwiększa wydajność procesu poprzez ograniczenie ręcznej interwencji i skrócenie czasu potrzebnego na przetwarzanie i analizę zebranych próbek. Pozwala to na zwiększenie częstotliwości pomiarów i skrócenie czasu realizacji, przyczyniając się do lepszego zrozumienia procesu i ściślejszej kontroli. Zapoznaj się z naszym artykułem technicznym, aby dowiedzieć się, w jaki sposób automatyczne pobieranie próbek przyspiesza gromadzenie reprezentatywnych danych procesowych i wspiera technologie analityczne procesów (PAT) oraz podejście Quality by Design (QbD).
Rozwiązanie MAST® Autosampling Solution to zautomatyzowany system aseptycznego pobierania próbek przeznaczony do produkcji biofarmaceutyków. Umożliwia on bezpośrednie pobieranie i dostarczanie próbek z wielu źródeł oraz obsługuje pomiary krytycznych atrybutów jakości (CQA) i krytycznych parametrów procesu (CPP) w czasie zbliżonym do rzeczywistego, online i at-line, zapewniając maksymalną wydajność i zgodność z przepisami. Aby uzyskać więcej informacji, obejrzyj webinarium.
Zautomatyzowane systemy pobierania próbek zapewniają kontrolowany sposób pobierania próbek, ograniczając zmienność i błędy ludzkie. Jest to szczególnie korzystne w przypadku rutynowego monitorowania procesów oraz w sytuacjach, gdy potrzebne są częste punkty danych w celu zrozumienia procesu, kontroli procesu i utrzymania jakości produktu. W przypadku stosowania jako element technologii analitycznej procesów (PAT), zautomatyzowane pobieranie próbek umożliwia terminową analizę próbek i szybką optymalizację procesu. Dowiedz się więcej o tym, jak zautomatyzowane pobieranie próbek wspiera technologię PAT, z naszego specjalnego artykułu technicznego.
Tak, automatyczne pobieranie próbek można zintegrować z różnymi technologiami analitycznymi, takimi jak chromatografia cieczowa i analizatory biochemiczne, aby usprawnić gromadzenie i analizę danych. Zintegrowanie technologii PAT z bioprocesem umożliwia wdrożenie koncepcji Quality by Design (QbD), zapewniając zrozumienie i kontrolę procesu niemal w czasie rzeczywistym. Więcej informacji na temat technologii PAT i QbD można znaleźć w tym artykule technicznym.
Automatyczne pobieranie próbek jest szczególnie korzystne w przypadku rutynowego monitorowania procesów oraz tam, gdzie potrzebne są częste punkty danych, aby zrozumieć proces, poprawić kontrolę procesu i utrzymać jakość produktu. W przypadku krytycznych badań obciążenia biologicznego, sterylności i endotoksyn zdecydowanie zaleca się stosowanie ręcznych technologii pobierania próbek sterylnych, aby zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia próbek i procesu.