Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

AABH9A95C19E

AA BLOCKS, INC.

Methyl 3-bromo-4-(dibromomethyl)benzoate

Synonim(y):

methyl 3-bromo-4-(dibromomethyl)benzoate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H7O2Br3
Masa cząsteczkowa:
386.87
MDL number:
Produkt AABH9A95C19E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H7Br3O2/c1-14-9(13)5-2-3-6(8(11)12)7(10)4-5/h2-4,8H,1H3

Inchi Key

UEJUJAYMQDEPGQ-UHFFFAOYSA-N

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów