Przejdź do
856487
Poly(vinylpolypyrrolidone)
cross-linked, powder
Synonim(y):
PVPP, Polyvinylpyrrolidone, cross-linked
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
crosslinking
cross-linked
mp
>300 °C
SMILES string
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChI key
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Complexes with phenolics and alkaloids for their removal from plant samples, thus preventing their modification of proteins and any interference they may cause in spectrophotometric determinations of protein content. This is also reported to improve stability of enzymes.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)