Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCCD1EC

Bide Pharmatech

4-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine

Synonim(y):

4-chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H3N3Cl1I1
Masa cząsteczkowa:
279.47
MDL number:
Produkt BDPH9BCCD1EC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H3ClIN3/c7-5-4-3(1-2-9-5)10-11-6(4)8/h1-2H,(H,10,11)

Inchi Key

PBVPGWHQJRFJQU-UHFFFAOYSA-N

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów