Przejdź do
BDPH9BCCDA2E
Bide Pharmatech
Ethyl 2,5-dibromothiazole-4-carboxylate
Synonim(y):
ethyl 2,5-dibromo-1,3-thiazole-4-carboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5O2N1Br2S1
Masa cząsteczkowa:
314.99
MDL number:
Produkt BDPH9BCCDA2E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H5Br2NO2S/c1-2-11-5(10)3-4(7)12-6(8)9-3/h2H2,1H3
Inchi Key
SAEIBOLCDWLABF-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)