Przejdź do
BDPH9BCCE23F
Bide Pharmatech
4-(Bromomethyl)-3-methylbenzonitrile
Synonim(y):
4-(bromomethyl)-3-methylbenzonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H8N1Br1
Masa cząsteczkowa:
210.07
MDL number:
Produkt BDPH9BCCE23F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H8BrN/c1-7-4-8(6-11)2-3-9(7)5-10/h2-4H,5H2,1H3
Inchi Key
AFWUDADEHIHOQA-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)