Przejdź do
BDPH9BCCF5CE
Bide Pharmatech
2,4-Dichloro-6-cyclopropyl-pyrimidine
Synonim(y):
2,4-dichloro-6-cyclopropylpyrimidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H6N2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.04
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C7H6Cl2N2/c8-6-3-5(4-1-2-4)10-7(9)11-6/h3-4H,1-2H2
Inchi Key
AHFIMFQPGXQFIH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)