Przejdź do
BDPH9BCDB628
Bide Pharmatech
8-Bromo-2-methylquinolin-4-ol
Synonim(y):
8-bromo-2-methyl-4(1H)-quinolinone
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H8O1N1Br1
Masa cząsteczkowa:
238.08
MDL number:
Produkt BDPH9BCDB628 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-6-5-9(13)7-3-2-4-8(11)10(7)12-6/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Inchi Key
VZEQVJZHDYRCBZ-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)