Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9C01FBE2

Bide Pharmatech

4-(Boc-amino)-4-methyl-1-pentanol

Synonim(y):

tert-butyl (5-hydroxy-2-methylpentan-2-yl)carbamate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H23O3N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.31
MDL number:
Produkt BDPH9C01FBE2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C11H23NO3/c1-10(2,3)15-9(14)12-11(4,5)7-6-8-13/h13H,6-8H2,1-5H3,(H,12,14)

Inchi Key

JKIBBZJMKUQDSZ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów