Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9C021D9C

Bide Pharmatech

2-(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)ethanethiol

Synonim(y):

2-(1H-benzimidazol-2-yl)ethanethiol

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H10N2S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.26
MDL number:
Produkt BDPH9C021D9C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H10N2S/c12-6-5-9-10-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-4,12H,5-6H2,(H,10,11)

Inchi Key

RYZIBEDYAPAIOX-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów