Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9C0232BB

Bide Pharmatech

2,3-Dihydrobenzofuran-3-carbaldehyde

Synonim(y):

2,3-dihydro-1-benzofuran-3-carbaldehyde

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.16
MDL number:
Produkt BDPH9C0232BB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H8O2/c10-5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-5,7H,6H2

Inchi Key

UYKRFVFZLRLLKA-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów