Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 641,00 zł | |
| 500 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2260,00 zł | |
| 500 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
641,00 zł
biological source
Escherichia coli (NM 989)
recombinant
expressed in E. coli
description
recombinant form of the enzyme from T4 phage
form
solution
specific activity
~3000 units/mg protein
packaging
pkg of 100 U (10481220001 [1 U/μl]), pkg of 500 U (10716359001 [1 U/μl]), pkg of 500 U (10799009001 [5 U/μl])
manufacturer/tradename
Roche
parameter
4-22 °C optimum reaction temp.
technique(s)
activity assay: suitable
optimum pH
7.2-7.8
Powiązane kategorie
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) activity assay: suitable | technique(s) - | technique(s) molecular cloning: suitable | technique(s) - |
| biological source Escherichia coli (NM 989) | biological source - | biological source - | biological source - |
| specific activity ~3000 units/mg protein | specific activity - | specific activity - | specific activity 4,000 U/mL |
| form solution | form - | form liquid | form buffered aqueous glycerol solution |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
| optimum pH 7.2-7.8 | optimum pH - | optimum pH - | optimum pH - |
General description
Contents
T4 DNA Ligase, supplied with 10x concentrated ligation buffer that includes ATP.
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Working solution: For dilution of the enzyme Roche recommends using a buffer containing the components of the storage buffer: 20 mM Tris-HCl, 60 mM KCl, 1 mM EDTA, 5 mM dithoerythritol, 50% glycerol (v/v), pH 7.5 (4 °C).
Analysis Note
Tested for the absence of deoxyribonucleases and exonucleases, according to the current Quality Control procedures.
Other Notes
Volume Activity: 1 x 103 U/ml; 5 x 103 U/ml
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 10716359001 | 04061837684500 |
| 10481220001 | 04061838672094 |
| 10799009001 | 04061837684517 |