Przejdź do
52182
0.1 M Citrate pH 5.0 – 30% PEG 6000 solution
Synonim(y):
PEG Grid Screening Solution 32/Kit-No 36436
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
pH
5.0±0.2 ( in neat)
density
1.06 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
704040-5G04061832545905
704040-1G04061825972190