Przejdź do
FD10S
Fluorescein isothiocyanate–dextran
average mol wt 10,000
Synonim(y):
FITC–Dextran
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
669,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1350,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
669,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
sugar beets root
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
form
powder
mol wt
average mol wt 10,000
extent of labeling
0.003-0.020 mol FITC per mol glucose
color
yellow to yellow-orange
solubility
water: 25 mg/mL, cloudy to hazy, yellow to orange
storage temp.
2-8°C
Application
Dextran labeled with fluorescein isothiocyanate for possible use in perfusion studies in animals.
Preparation Note
Sigma typically tests the solubility of FITC dextrans in water at concentrations at or above 25 mg/ml. Solutions should be protected from light. In vivo, FITC-dextran is stable for more than 24 hours.
Other Notes
Native dextran has been found to have a molecular weight (MW) in the range of 9 million to 500 million. Lower MW dextrans will exhibit slightly less branching and have a more narrow range of MW distribution. Dextrans with MW greater than 10,000 behave as if they are highly branched. As the MW increases, dextran molecules attain greater symmetry. Dextrans with MW of 2,000 to 10,000, exhibit the properties of an expandable coil. At MW below 2,000, dextran is more rod-like. The MW of dextran is measured by one or more of the following methods: low angle laser light scattering, size exclusion chromatography, copper-complexation and anthrone reagent colorometric reducing-end sugar determination and viscosity.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Dextrans for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
FD20SFD40S52471
biological source
sugar beets root
biological source
sugar beets root
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
solubility
water: 25 mg/mL, cloudy to hazy, yellow to orange
solubility
water: 25 mg/mL
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to deep orange
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
color
yellow to yellow-orange
color
yellow to dark yellow
color
yellow to dark orange
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Dekstran jest polimerem anhydroglukozy. Składa się w około 95% z wiązań alfa-D-(166). Pozostałe (163) wiązania odpowiadają za rozgałęzienie dekstranu.
Dextran is a polymer of anhydroglucose. It is composed of approximately 95% alpha-D-(166) linkages. The remaining (163) linkages account for the branching of dextran.
Clotilde Cadart et al.
Nature communications, 9(1), 3275-3275 (2018-08-18)
Despite decades of research, how mammalian cell size is controlled remains unclear because of the difficulty of directly measuring growth at the single-cell level. Here we report direct measurements of single-cell volumes over entire cell cycles on various mammalian cell
Antonini, E. et al.
Biopolymers null
Lu Yuan et al.
Frontiers in microbiology, 11, 599555-599555 (2020-12-18)
Mechanisms of gastrointestinal protection by probiotic bacteria against infection involve amongst others, modulation of intestinal epithelial barrier function. Trans-epithelial electrical resistance (TEER) is widely used to evaluate cellular barrier functions. Here, we developed a two-stage interpretative model of the time-dependence
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
FD10S-100MG04061833622322
FD10S-250MG04061833622346
FD10S-1G04061826682555
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?