This product is not considered lysine-fixable. The material would have to be chemically treated in order to be suitable. Typically, dextrans used to prepare lysine-fixable products are anionic (see product 90718). Should it be of interest, product B9139 is a Biotin-dextran, lysine-fixable product option. See the link below to review this product page:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/b9139
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 432,00 zł | |
| 250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 735,00 zł | |
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2300,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
432,00 zł
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
form
powder
mol wt
average mol wt 60,000-76,000
extent of labeling
0.003-0.020 mol FITC per mol glucose
color
yellow to yellow-orange
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow-orange
storage temp.
2-8°C
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source bacterial (Leuconostoc mesenteroides) | biological source synthetic | biological source synthetic | biological source synthetic (organic) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow-orange | solubility H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow-orange | solubility - | solubility H2O: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to deep orange |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| color yellow to yellow-orange | color faint yellow to orange | color - | color yellow to dark orange |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Dekstran jest polimerem anhydroglukozy. Składa się w około 95% z wiązań alfa-D-(166). Pozostałe (163) wiązania odpowiadają za rozgałęzienie dekstranu.
Dextran is a polymer of anhydroglucose. It is composed of approximately 95% alpha-D-(166) linkages. The remaining (163) linkages account for the branching of dextran.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| FD70S-100MG | 04061833622568 |
| FD70S-250MG | 04061833622575 |
| FD70S-1G | 04061826754597 |
| FD70S-5G | 04061833033531 |
-
Is this dextran lysine-fixable?
1 answer-
Helpful?
-
-
How long would a diluted stock (i.e. 5 mg/mL) be stable for at 4C?
1 answer-
The long term solution stability of this product has not been determined. Solutions should be protected from light. Per literature references, FITC-Dextran is stable in vivo for more than 24 hours. Please see the link below for additional information.
https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/cell-based-assays/fluorescein-isothiocyanate-dextranHelpful?
-