Przejdź do
PECAS9
PURedit® Białko Cas9
from Streptococcus pyogenes, recombinant, expressed in E. coli, 3X NLS
Synonim(y):
Cas9, SpCas9, SpyCas9
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
250 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3400,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Level
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
packaging
pkg of 1 kit (4 components)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Rekombinowane białko PURedit Cas9 ze Streptococcus pyogenes (~160 KD) jest gotowym do użycia odczynnikiem do eksperymentów inżynierii genomowej. W połączeniu ze specyficznym dla celu przewodnim RNA, białko PURedit Cas9 ze Streptococcus pyogenes będzie działać jako ukierunkowana nukleaza odpowiednia do transfekcji kultur komórkowych i przyspieszonego rozwoju genetycznie zmodyfikowanych zwierząt poprzez wstrzyknięcie jednokomórkowego zarodka.
Odczynniki PURedit CRISPR klasy translacyjnej są zaprojektowane tak, aby spełniały najwyższe standardy produkcyjne, które zapewniają stałą, wysoką jakość działania za każdym razem.
Application
Genomika funkcjonalna; Walidacja celu; Edycja genomu
Biochem/physiol Actions
Systemy CRISPR/Cas są wykorzystywane przez bakterie i archeony do obrony przed inwazją wirusów i plazmidów. Niedawno system CRISPR/Cas typu II z bakterii Streptococcus pyogenes został zaprojektowany do funkcjonowania w systemach eukariotycznych przy użyciu dwóch składników molekularnych: pojedynczego białka Cas9 i niekodującego RNA (gRNA). Endonukleaza Cas9 może być zaprogramowana za pomocą gRNA, kierując dwuniciowe pęknięcie DNA (DSB) w pożądane miejsce genomu. Podobnie jak w przypadku DSB indukowanych przez nukleazy z palcem cynkowym (ZFN), komórka aktywuje następnie endogenne procesy naprawy DNA, albo niehomologiczne łączenie końców (NHEJ), albo naprawę ukierunkowaną homologicznie (HDR), aby wyleczyć docelowe DSB.
Features and Benefits
  • Wysoka jakość dla badań przedklinicznych i wczesnych badań klinicznych
  • Najwyższa wydajność spośród wszystkich wariantów Cas9
  • Gotowy do wstrzyknięcia/transfekcji
Packaging
opakowanie 50 μg (≥ 300 pmol)
opakowanie 250 μg (≥ 1500 pmol)
Preparation Note
Liofilizowane białko PURedit Cas9 należy ponownie zawiesić w dostarczonym roztworze do rekonstytucji do pożądanego stężenia. Delikatnie postukać w probówkę, aby całkowicie rozpuścić liofilizowany proszek, inkubować przez 10 minut na lodzie i odwirować probówkę, aby doprowadzić materiał do dna probówki.
Other Notes
Skorzystaj z naszego narzędzia CRISPR Selection Tool, aby zamówić gRNA
Sprawdź inne białka MISSION® Cas9 na stronie SigmaAldrich.com/CRISPRproteins.
Each kit consists of:
  • one vial of PURedit Cas9 Recombinant Protein
  • one vial of PURedit Transfection Buffer
  • one vial of Reconstitution Buffer
  • one vial of Dilution Buffer
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PURedit is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CAS9PROTECAS9GFPPRESPCAS9PRO
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
300
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Guaranteed PURedit™ CRISPR synthetic gRNAs and Cas9 protein offer industry-leading on-site cutting and specificity
Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.
Połącz gwarantowane sgRNA z naszą wszechstronną gamą produktów i narzędzi CRISPR, w tym Cas9 i odczynników dostarczających, aby uzyskać skuteczną modyfikację genomu o wyższej specyficzności.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
PECAS9-250UG04065267320434
PECAS9-50UG04065267320441