Przejdź do
O7378
N-Oleoyl-D-sphingosine semisynthetic
Synonim(y):
N-cis-Octadecenoyl-D-sphingosine, Oleoyl ceramide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H69NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
563.94
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)