Przejdź do
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C63H111N11O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1214.62
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomócform
powder
color
white
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C63H111N11O12/c1-26-27-28-41(16)53(76)52-57(80)67-49(38(10)11)61(84)68(19)33-48(75)69(20)44(29-34(2)3)56(79)66-50(39(12)13)62(85)70(21)45(30-35(4)5)55(78)64-42(17)54(77)65-43(18)58(81)71(22)46(31-36(6)7)59(82)72(23)47(32-37(8)9)60(83)73(24)51(40(14)15)63(86)74(52)25/h26-27,34-47,49-52H,28-33H2,1-25H3,(H,64,78)(H,65,77)(H,66,79)(H,67,80)/b27-26+/t41-,42+,43-,44+,45+,46+,47+,49+,50+,51+,52+/m1/s1
InChI key
YJDYDFNKCBANTM-QCWCSKBGSA-N
Biochem/physiol Actions
Valspodar is a nonimmunosuppressive cyclosporin analog and potent P-glycoprotein (MDR1) inhibitor.
Valspodar is a nonimmunosuppressive cyclosporin analog and potent P-glycoprotein (MDR1) inhibitor. Valspodar reverses multidrug resistance (MDR) by inhibiting cellular drug efflux mediated by P-glycoprotein.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
H L Tai
Current opinion in molecular therapeutics, 2(4), 459-467 (2001-03-16)
Valspodar (PSC-833) is a derivative of cyclosporin but devoid of the immunosuppressive and nephrotoxic properties seen in cyclosporin A. It exhibited high affinity binding to Mdr1 P-glycoprotein (P-gp) and demonstrated multidrug resistance-reversing activity superior to cyclosporin A and verapamil both
D Berg et al.
Oncology nursing forum, 26(4), 711-720 (1999-05-25)
To review the mechanisms of multidrug resistance (MDR) in human cancer and the clinical use of MDR modulators to overcome or reverse P-glycoprotein (P-gp)-mediated MDR. Current literature, ongoing clinical trials, and clinical experience. Agents, such as valspodar, that block the
Elias Georges et al.
Biochemical pharmacology, 90(2), 107-114 (2014-05-14)
DPPE, a tamoxifen derivative with antihistamine activity, was previously shown to potentiate the toxicity of chemotherapeutic drugs. Recently, a Phase III clinical study using doxorubicin with DPPE demonstrated significant increase in the overall survival of breast cancer patients. In this