Fortfahren mit
BDPH9BCD412D
Bide Pharmatech
2'-Bromospiro[cyclohexane-1,9'-fluorene]
Synonym(e):
2'-bromospiro[cyclohexane-1,9'-fluorene]
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C18H17Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
313.24
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD412D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C18H17Br/c19-13-8-9-15-14-6-2-3-7-16(14)18(17(15)12-13)10-4-1-5-11-18/h2-3,6-9,12H,1,4-5,10-11H2
Inchi Key
JLBXMPBCAYRQSZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)