Fortfahren mit
BDPH9BCDC4FA
Bide Pharmatech
tert-Butyl 4-(1-aminopropan-2-yl)piperazine-1-carboxylate
Synonym(e):
tert-butyl 4-(2-amino-1-methylethyl)-1-piperazinecarboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H25O2N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.35
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDC4FA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C12H25N3O2/c1-10(9-13)14-5-7-15(8-6-14)11(16)17-12(2,3)4/h10H,5-9,13H2,1-4H3
Inchi Key
BYCHAILZTCZXAW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)