Fortfahren mit
BDPH9BCDFD0D
Bide Pharmatech
8-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline
Synonym(e):
8-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C16H20O2N1B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.15
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDFD0D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C16H20BNO2/c1-11-8-9-13(12-7-6-10-18-14(11)12)17-19-15(2,3)16(4,5)20-17/h6-10H,1-5H3
Inchi Key
VZGVWEMFQCGKIS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)