Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDFD1A wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C5H13NO/c1-4(6)5(2,3)7/h4,7H,6H2,1-3H3
Inchi Key
OVKDLPZRDQTOJW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
hstatements
signalword
Danger
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?