Fortfahren mit
BDPH9C01FD39
Bide Pharmatech
(1S,4R)-4,7,7-Trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic acid
Synonym(e):
(1S)-4,7,7-trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H14O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.22
MDL number:
Das Produkt BDPH9C01FD39 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H14O4/c1-8(2)9(3)4-5-10(8,6(11)12)14-7(9)13/h4-5H2,1-3H3,(H,11,12)/t9?,10-/m1/s1
Inchi Key
KPWKPGFLZGMMFX-QVDQXJPCSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Pale-yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)